SML0521
ML 210
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
CID 49766530, ML-210, [4-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]-(5-methyl-4-nitro-1,2-oxazol-3-yl)methanone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1onc(C(=O)N2CCN(CC2)C(c3ccc(Cl)cc3)c4ccc(Cl)cc4)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H20Cl2N4O4/c1-14-20(28(30)31)19(25-32-14)22(29)27-12-10-26(11-13-27)21(15-2-6-17(23)7-3-15)16-4-8-18(24)9-5-16/h2-9,21H,10-13H2,1H3
VIBHJPDPEVVDTB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)