Vai a
SML1740
FIN56
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N2,N7-Dicyclohexyl-9-(hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-disulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
463,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H31N3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC5CCCCC5)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)NC4CCCCC4)C2N=O
InChI
1S/C25H31N3O5S2/c29-26-25-23-15-19(34(30,31)27-17-7-3-1-4-8-17)11-13-21(23)22-14-12-20(16-24(22)25)35(32,33)28-18-9-5-2-6-10-18/h11-18,25,27-28H,1-10H2
InChI key
OYLSCKVHQYAZEE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis, a non-apoptotic form of cell death characterized by iron-dependent accumulation of lipid peroxidation products and lethal reactive oxygen species (ROS). FIN56 has an EC50 value of 240 nM, and is believed to act though two separate pathways. The first requires the enzymatic activity of acetyl-CoA carboxylase (ACC),and results in degradation of glutathione peroxidase 4 (GPX4), which acts as a negative regulator of ferroptosis by reducing lipid hydroperoxides. The second pathway involves FIN56 binding to and activing squalene synthase, which leads to coenzyme Q10 depletion.
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis.
Ferroptosis inducer 56 (FIN56) is a member of the class 3 ferroptosis inducers.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)