SML0416
TCN-201
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Chloro-4-fluoro-N-[(4-{[2-(phenylcarbonyl)hydrazino]carbonyl}phenyl)methyl]benzenesulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1Cl)S(=O)(=O)NCc2ccc(cc2)C(=O)NNC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.