SML0377
(S)-FTY720 phosphate
≥94% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+)-(S)-FTY 720 phosphate, (2S)-2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1-(dihydrogen phosphate)-1,3-propanediol), (S)-FTY 720P
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 0.3 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.