Vai a
SML0306
Biapenem
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-[[(4R,5S,6S)-2-Carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]thio]-6,7-dihydro-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-4-ium inner salt, Biapenern, CL 186-815, CL 186815, L 627, LJC 10627
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,30 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
307,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
75,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(SC3Cn4cnc[n+]4C3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C15H18N4O4S/c1-7-11-10(8(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(7)24-9-3-17-5-16-6-18(17)4-9/h5-11,20H,3-4H2,1-2H3/t7-,8-,10-,11-/m1/s1
InChI key
MRMBZHPJVKCOMA-YJFSRANCSA-N
Biochem/physiol Actions
Biapenem is a broad spectrum, carbapenem-based antibiotic with activity against both Gram-positive and Gram-negative bacterial strains.
Biapenem is a broad spectrum, carbapenem-based antibiotic.
Biapenem does not react to renal dihydropeptidase-I mediated hydrolysis in human. Biapenem is well absorbed by tissues and body fluids, following intravenous injection.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1238SML3203SML1916
Biapenem ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0306
Biapenem
Tebipenem ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML3203
Tebipenem
Marizomib ≥95% (HPLC), (Salinospora tropica)
Sigma-Aldrich
SML1916
Marizomib
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), (Salinospora tropica)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light, desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)