Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 58,20 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 235,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H21N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.49
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
58,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Tebipenem, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1CCN=C1N2CC(C2)SC3=C(N4[C@H]([C@H]3C)[C@H](C4=O)[C@H](O)C)C(=O)O
InChI
1S/C16H21N3O4S2/c1-7-11-10(8(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(7)25-9-5-18(6-9)16-17-3-4-24-16/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,22,23)/t7-,8-,10-,11-/m1/s1
InChI key
GXXLUDOKHXEFBQ-YJFSRANCSA-N
Biochem/physiol Actions
Carbapenem class broad-spectrum β-lactam antibiotic, active metabolite of Tebipenem pivoxil (L-084I; SPR994; Tebi-pivoxil; TBM-P).
Tebipenem (LJC 11,036; SPR859; TBM) is a carbapenem class broad-spectrum β-lactam antibiotic against both gram-positive and gram-negative bacteria, including penicillin-resistant S. pneumoniae (PRSP) and many β-lactamase-producing strains (respective MIC ≤6-200 and ≤25-390 ng/mL), while being less effective against methicillin-resistant S. aureus (MRSA), S. marcescens, and P. aeruginosa (respective MIC ranges 0.2 to12.5, 0.05 to100, 3.13 to >100 μg/mL). TBM is 2- to 64-fold more potent than imipenem, cefdinir, and faropenem against clinical isolates from respiratory and urinary-tract infections.
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?