SML0269
Nitisinone
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione, NTBC, Nitisone, SC 0735
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to brown
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HPD(3242)
Applicazioni
- to induce liver injury[1]
- to treat Ixodes scapularis tick cells to inhibit the activity of hydroxyphenylpyruvate dioxygenase[2]
- in supplemented water to block the accumulation of toxic metabolites in human hepatocyte engrafted mice[3]
- to study its effect on bacterial pyomelanin production[4]
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)