Vai a
SML0264
AEG 3482
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Phenyl-imidazo[2,1-b]-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N4O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(=O)(=O)c1nn2cc(nc2s1)-c3ccccc3
InChI
1S/C10H8N4O2S2/c11-18(15,16)10-13-14-6-8(12-9(14)17-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,15,16)
InChI key
MQUYTXDAVCOCMX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AEG3284 is a compound that binds to heat shock protein 90 (HSP90), leading to heat shock factor 1 (HSF1) dependent expression of HSP70, an endogenous inhibitor of c-Jun N-terminal kinase (JNK) activity. Treatment of PC12 cells with AEF3284 blocks JNK dependent apoptosis.
AEG3284 is an indirect inhibitor of JNK activity; HSP90 binder.
AEG 3482 is an imidazothiadiazole sulfonamide of 281 D with an anti-apoptotic property.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S7067O9890D0444
AEG 3482 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0264
AEG 3482
SB 202190 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S7067
SB 202190
5Z-7-Oxozeaenol ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
O9890
5Z-7-Oxozeaenol
DT-2 ≥95% (HPLC), film
Sigma-Aldrich
D0444
DT-2
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
form
powder
form
powder
form
powder
form
film
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
color
faintly yellow to dark yellow
color
faintly yellow, to beige
color
white to off-white
color
colorless to white
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)