Vai a
SML0243
ML169
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[1-[(5-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-1H-indol-3-yl]sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-acetamide, VU0405652
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
67,10 €
57,03 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H17BrFN3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
57,03 €
Prezzo di listino67,10 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)CS(=O)(=O)c2cn(Cc3cc(Br)ccc3F)c4ccccc24)no1
InChI
1S/C21H17BrFN3O4S/c1-13-8-20(25-30-13)24-21(27)12-31(28,29)19-11-26(18-5-3-2-4-16(18)19)10-14-9-15(22)6-7-17(14)23/h2-9,11H,10,12H2,1H3,(H,24,25,27)
InChI key
RUYRNYRGPSAXTK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ML169 is a positive allosteric modulator (PAM) of the muscarinic acetylcholine receptor M1 (CHRM1). ML169 does not cross react with other muscarinic receptors and is able to penetrate the blood brain barrier.
ML169 is a positive allosteric modulator of muscarinic acetylcholine receptor M1.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M1824SML0204SML1348
ML169 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0243
ML169
MC1568 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M1824
MC1568
MS-1020 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0204
MS-1020
STF-118804 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1348
STF-118804
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
orange
color
white to tan
color
white to beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)