Documenti fondamentali
SML0204
Sigma-Aldrich
MS-1020
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-N-(2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)-2-naphtamide, 1-Hydroxy-N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-naphthalenecarboxamide
Scegli un formato
25 MG
237,00 €
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
237,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.38
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
MS-1020 may be used in JAK-3-mediated cell signaling studies.
Azioni biochim/fisiol
MS-1020 is a selective JAK3 inhibitor
MS-1020 is an ATP-competitive, selective inhibitor of JAK3, thereby blocking downstream STAT signaling. MS-1020 binds directly with JAK3, blocking its catalytic activity. It suppressed IL-2-induced JAK3/STAT5 signaling but not prolactin-induced JAK2/STAT5 signaling. MS-1020 has also been shown to decreases cell survival by inducing apoptosis via downregulating anti-apoptotic gene expression.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the JAKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)