SML0045
Salvianolic acid A hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Dan phenolic acid A hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow
Solubilità
H2O: ≥19 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C26H22O10.H2O/c27-18-7-2-14(11-21(18)30)1-6-17-16(4-9-20(29)25(17)33)5-10-24(32)36-23(26(34)35)13-15-3-8-19(28)22(31)12-15;/h1-12,23,27-31,33H,13H2,(H,34,35);1H2/b6-1+,10-5+;/t23-;/m1./s1
XFUSRNNWIRPEDG-FYLUTCCGSA-N
Applicazioni
Salvianolic acid A hydrate has been used as rosmarinic acid derivative for the inhibition of DNA polymerase e in human cell lines.
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3