SML0039
Armodafinil
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-Modafinil; 2-[(R)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]-acetamide, CEP 10952, CRL 40982, Nuvigil
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -15 to -20° in methanol (C=1)
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥16 mg/mL
Ideatore
Teva
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)/t19-/m1/s1
YFGHCGITMMYXAQ-LJQANCHMSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A3(6531)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)