Documenti fondamentali
SMB01063
Sigma-Aldrich
Kadsurin A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(2S,3R,3aS,7aR)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3a,7a-dimethoxy-3-methyl-5-prop-2-enyl-3,7-dihydro-2H-1-benzofuran-6-one
Scegli un formato
1 MG
244,00 €
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
244,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H24O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
244,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
372.41
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@]2([C@@]([C@@H]([C@H]1c3cc4c(cc3)OCO4)C)(C=C(C(=O)C2)CC=C)OC)OC
InChI
1S/C21H24O6/c1-5-6-15-10-20(23-3)13(2)19(27-21(20,24-4)11-16(15)22)14-7-8-17-18(9-14)26-12-25-17/h5,7-10,13,19H,1,6,11-12H2,2-4H3/t13-,19+,20+,21-/m1/s1
YVRYZXAHRGGELT-MZNUGIIHSA-N
Descrizione generale
Kadsurin A, a furanoid lignan, is a bioacive small molecule commonly found in stems of Kadsura coccinea. This compound exhibits potent biological activity, including anti-inflammatory, anti-paltelet, anti-cancer, and anti-viral properties.
Applicazioni
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Azioni biochim/fisiol
  • Exhibits potent anti-inflammatory properties by inhibiting pro-inflammatory cytokine release from macrophages.
  • Exerts protective effects against muscle injury in vivo and in vitro by effectively suppressing protease and cathepsin activity responsible for muscle tissue degradation.
Caratteristiche e vantaggi
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)