Documenti fondamentali
PHL85874
7-Acetyllycopsamine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
5 MG
779,00 €
779,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
779,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27NO6 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.86
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
779,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@H](OC(C)=O)CCN1CC=C2COC([C@@](C(C)C)(O)[C@@H](O)C)=O.Cl
InChI
1S/C17H27NO6/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)23-9-13-5-7-18-8-6-14(15(13)18)24-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14+,15+,17-/m0/s1
RKDOFSJTBIDAHX-OFSOMGBPSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Please note that the given CAS # refers to the free base as there is no CAS # for the hydrochloride salt available.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)