Documenti fondamentali
SMB01023
Sigma-Aldrich
Angolensin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(αR)-Angolensin, (-)-Angolensin, (2R)-1-(2,4-dihydroxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)-1-propanone
Scegli un formato
1 MG
201,00 €
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
201,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.30
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
201,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
272.3
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C)c1ccc(cc1)[C@@H](C)C(=O)c2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C16H16O4/c1-10(11-3-6-13(20-2)7-4-11)16(19)14-8-5-12(17)9-15(14)18/h3-10,17-18H,1-2H3/t10-/m1/s1
CCOJFDRSZSSKOG-SNVBAGLBSA-N
Descrizione generale
Angolensin is an isoflavonoid compound commonly found in plants of the Pterocarpus Sp., such as P. erinaceus and P. indicus, as well as Pericopsis Sp., like P. elata and P. mooniana. Current research suggests that this naturally occurring metabolite may possess various biological activities, including anti-inflammatory and anticancer properties.
Applicazioni
Angolensin is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Caratteristiche e vantaggi
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)