Documenti
SMB00573
Sigma-Aldrich
Zataroside B
≥90% (LC/MS-UV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥90% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)OC2=C(C)C=C(O)C(C(C)C)=C2)[C@H]1O
InChI
1S/C16H24O7/c1-7(2)9-5-11(8(3)4-10(9)18)22-16-15(21)14(20)13(19)12(6-17)23-16/h4-5,7,12-21H,6H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
XFPSRAYOBUHKRV-IBEHDNSVSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3