Documenti fondamentali
SMB00340
Sigma-Aldrich
Oroxin B
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,6,7-Trihydroxyflavone 7-diglucoside, Baicalein 7-gentiobioside, Baicalein-7-O-diglucoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H30O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Per informazioni sul prodotto SMB00340, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1C2=C(O)C(O)=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2OC(C5=CC=CC=C5)=C1
InChI
1S/C27H30O15/c28-8-15-19(31)22(34)24(36)26(41-15)38-9-16-20(32)23(35)25(37)27(42-16)40-14-7-13-17(21(33)18(14)30)11(29)6-12(39-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,15-16,19-20,22-28,30-37H,8-9H2/t15-,16-,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26-,27-/m1/s1
HAYLVXFWJCKKDW-IJTBWITGSA-N
Descrizione generale
Oroxin B is a flavonoid found in Enhydra fluctuans.
Azioni biochim/fisiol
Oroxin B may possess anticancer activity. The treatment of tumor cells with oroxin B and oroxin A has been shown to cause a significant decrease in tumor cell volume.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jianming Gong et al.
Aging, 12(14), 14314-14328 (2020-07-18)
We aimed to assess the regulatory role of circular RNA (circRNA)-9119 (circ9119) in ovarian cancer (OC) cell viability. The expression of circ9119 was clearly reduced in OC tissues and cell lines, whereas the microRNA-21-5p (miR-21) levels were elevated compared with