Documenti fondamentali
SMB00229
Sigma-Aldrich
Scillaren A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
456,00 €
456,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
456,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H52O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
692.79
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
456,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CCC3=C2)C6=COC(=O)C=C6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C36H52O13/c1-17-31(49-33-29(42)27(40)26(39)24(15-37)48-33)28(41)30(43)32(46-17)47-20-8-11-34(2)19(14-20)5-6-23-22(34)9-12-35(3)21(10-13-36(23,35)44)18-4-7-25(38)45-16-18/h4,7,14,16-17,20-24,26-33,37,39-44H,5-6,8-13,15H2,1-3H3/t17-,20-,21+,22-,23+,24+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35+,36-/m0/s1
NXJOCELNFPGKIV-ARHXXGKOSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Scillaren A is a cardiac glycoside (bufadienolide) found in Drimia coromandeliana and D. razii.[1]
Applicazioni
Scillaren A has been used as a standard in spectroscopic estimation and reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) analysis of cardiac glycosides from Drimia species.[1]
Azioni biochim/fisiol
Scillaren A might inhibit Na+/K+-ATPase.[2]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Densitometric determination of proscillaridin A, scillaren A and scilliroside].
M Ferrer et al.
Il Farmaco; edizione pratica, 35(1), 32-46 (1980-01-01)
Studies on bronchodilator and cardiac stimulant activities of Urginea indica
Bashir S, et al.
Bangladesh Journal of Pharmacology, 8(3), 249-254 (2013)
Phytochemicals, antioxidants, estimation of cardiac glycoside (Scillaren A) and detection of major metabolites using LC-MS from Drimia species
Yadav PB, et al.
South African Journal of botony (2020)