Documenti fondamentali
SMB00138
Sigma-Aldrich
Clusiacyclol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
273,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.43
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)C2CCC3(C)Oc4cc(O)c(c(O)c4C1C23)C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)13-9-10-23(3)18(13)19(22)17-15(27-23)11-14(24)16(21(17)26)20(25)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,18-19,24,26H,9-10H2,1-3H3
BQIVXBUAUNSLAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)