172050
Anacardic Acid
The Anacardic Acid, also referenced under CAS 16611-84-0, modulates the biological activity of Anacardic. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Anacardic Acid, AA, 2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic Acid, 6-Pentadecylsalicylic Acid, Aurora Kinase A Activator, Histone Acetyltransferase Inhibitor III, SUMOylation Inhibitor II, HAT Inhibitor III, p300/CBP Inhibitor III, PCAF Inhibitor I
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HAT
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kishore, A.H. 2008. J. Med. Chem.51, 792.
Balasubramanyam, K., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 19134.
Paramashivappa, R., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 7709.
WGK 3