SMB00111
12-Methoxycarnosic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Carnosic acid 12-methyl ether
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1c(O)c2c(CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]23C(O)=O)cc1C(C)C
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(2)14-11-13-7-8-15-20(3,4)9-6-10-21(15,19(23)24)16(13)17(22)18(14)25-5/h11-12,15,22H,6-10H2,1-5H3,(H,23,24)/t15-,21+/m0/s1
QQNSARJGBPMQDI-YCRPNKLZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)