Documenti fondamentali
SMB00063
Sigma-Aldrich
Neofusapyrone
≥85% (LC/MS-ELSD)
Scegli un formato
1 MG
640,00 €
640,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
640,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H54O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
606.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
640,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)C\C(C)=C/C(CO)\C=C(C)\C=C\C(O)C(C)(C)C1=CC(O)=C([C@@H]2O[C@H](CO)C[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O1
InChI
1S/C34H54O9/c1-7-8-9-10-11-21(2)14-23(4)16-24(19-35)15-22(3)12-13-28(39)34(5,6)29-18-26(37)30(33(41)43-29)32-31(40)27(38)17-25(20-36)42-32/h12-13,15-16,18,21,24-25,27-28,31-32,35-40H,7-11,14,17,19-20H2,1-6H3/b13-12+,22-15+,23-16-/t21?,24?,25-,27-,28?,31+,32-/m0/s1
HEECQDWUNPZALD-ZBNIOBMFSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)