SMB00084
Hypaphorine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
Hypaforin, Lenticin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)C([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O2/c1-16(2,3)13(14(17)18)8-10-9-15-12-7-5-4-6-11(10)12/h4-7,9,13,15H,8H2,1-3H3
AOHCBEAZXHZMOR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3