Documenti fondamentali
SCP0237
Sigma-Aldrich
PAR-1 Selective Agonist
≥95% (HPLC)
Scegli un formato
5 MG
274,00 €
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
274,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H53N9O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
647.81
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥65%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2
Applicazioni
PAR-1 selective agonist has been used for platelet aggregation.[1]
Thr-Phe-Leu-Leu-Arg-NH2 (TFLLR-NH2) is used as a selective agonist for protease-activated receptor 1 (PAR1) which is involved in the development of cardiac remodeling and hypertrophy after myocardial injury.
Azioni biochim/fisiol
Protease-activated receptor-1 (PAR-1) is a G protein-coupled receptor, that is activated through thrombin and other proteases.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Rac Regulates the TRAP-Induced Release of Phosphorylated-HSP27 from Human Platelets via p38 MAP Kinase but Not JNK
Uematsu K, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(4), 1523-1538 (2018)
High-resolution crystal structure of human protease-activated receptor 1
Zhang C, et al.
Nature, 492(7429), 387-387 (2012)