SCP0163
H.I.V.-1 Protease Substrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H58N10O12
Peso molecolare:
846.93
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥88%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Ser-Gln-Asn-Tyr-Pro-Val-Val-NH2
Applicazioni
Acetyl-SQNYPVV-NH2 is used as a substrate of human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) protease.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)