Documenti fondamentali
SCP0119
Sigma-Aldrich
Vasopressin Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
5 MG
254,00 €
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
254,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C48H69N13O11S2
Peso molecolare:
1068.27
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
254,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
[Deamino-Pen1,Val4,D-Arg8]-Vasopressin,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥73%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Deamino-Pen-Tyr-Phe-Val-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2
Applicazioni
Arginine vasopressin (AVP) is a neurohypophysial hormone involved in the regulation of water retension and blood pressure. [Deamino-Pen1,Val4,D-Arg8]-Vasopressin is used as a peptide AVP antagonist versus non-peptide AVP antagonists such as tolvaptan.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)