Documenti fondamentali
SCP0080
Sigma-Aldrich
Caspase 2/3 Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Scegli un formato
5 MG
185,00 €
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
185,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H44N6O15
Peso molecolare:
776.74
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Caspase 2/3 Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Asp-Glu-Ser-Asp-AMC
Applicazioni
Caspase 2/3 Substrate (Ac-LDESD-AMC) (Acetyl-Leu-Asp-Glu-Ser-Asp-amino-4-methylcoumarin) is a fluorogenic substrate that may be used to detect caspase 2 or caspase 3.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guoxing Fu et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 13(11), 1291-1302 (2008-09-10)
Caspase-3, -6 and -7 cleave many proteins at specific sites to induce apoptosis. Their recognition of the P5 position in substrates has been investigated by kinetics, modeling and crystallography. Caspase-3 and -6 recognize P5 in pentapeptides as shown by enzyme
Andreas Schweizer et al.
The Journal of biological chemistry, 278(43), 42441-42447 (2003-08-16)
The cell death protease caspase-2 has recently been recognized as the most apical caspase in the apoptotic cascade ignited during cell stress signaling. Cytotoxic stress, such as that caused by cancer therapies, leads to activation of caspase-2, which acts as