SCJ4600041
CF™ 640R aminooxy
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Scegli un formato
529,00 €
Scegli un formato
About This Item
529,00 €
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
solid
PM
~1107 g/mol
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
105000 at 642 nm
Rapporto di assorbanza
A280/642 nm 0.37
Fluorescenza
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 642 nm; λem 662 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)