The details of the manufacturing processing cannot be shared, for proprietary reasons, but the product is not sterile filtered. It is is packaged under aseptic conditions.
SBR00068
Streptomycin Ready Made Solution
100 mg/mL in water
Scegli un formato
40,30 €
Scegli un formato
About This Item
40,30 €
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
(Antibacterial)
Concentrazione
100 mg/mL in water
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)(O)O.N([C@@H]4[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)CO)O[C@H]5[C@@H](O[C@H]([C@]5(O)C=O)C)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]6O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)C.N([C@@H]1[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Mode of Resistance: A mutation in rpsL, a gene for S12 ribosomal protein, prevents binding of streptomycin to the ribosome. An aminoglycoside phosphotransferase also inactivates streptomycin.
Antimicrobial spectrum: Streptomycin acts against gram-negative and gram-positive bacteria.
Stoccaggio e stabilità
- Streptomycin ready made solution contains 100 mg/mL streptomycin sulfate in water.
- Streptomycin: sulfate salt ratio is 1:1.5.
- The product is packed under aseptic conditions.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Streptomycin ready made solution 100mg/ml cat # SBR00068 : is the solution filtered at the end of the preparation? Thank you
1 risposta-