SBP3500271
JMJD8 Blocking Peptide for SAB3500271
Scegli un formato
60,40 €
Scegli un formato
About This Item
60,40 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
Applicazioni
Linkage
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)