SAMVP64BSTV
dCas9-VP64-Blasticidin SAM CRISPRa Helper Construct 1 Lentiviral Transduction Particles
Scegli un formato
618,00 €
Scegli un formato
About This Item
618,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 8x25 μL (vials)
Concentrazione
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
applicazioni
CRISPR
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Descrizione generale
To order gRNA in any format click here
Applicazioni
- Unbiased forward genetic screening
- Strong transcriptional activation in multiple cell lines
- Creation of cell lines stably expressing dCas9-VP64.
Caratteristiche e vantaggi
- Highly specific and highly active
- Sequence verified high purity, high titer lentiviral particles
- Activates genes through transcriptional activation rather than cDNA based overexpression
Learn more about SAM CRISPR Activators at SigmaAldrich.com/CRISPRa
Principio
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)