Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 275,00 € |
Informazioni su questo articolo
275,00 €
Risparmia Fino a 15%
General description
Application
Other Notes
- Lyticase
- Chitinase
The enzymes are tested for absence of contaminating microbial DNA using 16S and 18S PCR amplification.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for use with yeast and fungal lysis, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research | description Suitable for Microbiome research, lyophilized powder | description for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution | description lyophilized powder (essentially salt free), ≥200 units/g solid |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form DMSO solution | form lyophilized powder (essentially salt free) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| feature DNA free | feature DNA free | feature - | feature - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?