Documenti fondamentali
SAE0046
Sigma-Aldrich
Carboxypeptidase A from bovine pancreas
(Type II-PMSF treated), ≥20 units/mg protein
Sinonimo/i:
Carboxypeptidase A, Carboxypolypeptidase, Peptidyl-L-amino-acid hydrolase
Scegli un formato
500 UNITS
44,60 €
2500 UNITS
127,00 €
5000 UNITS
224,00 €
44,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 UNITS
44,60 €
2500 UNITS
127,00 €
5000 UNITS
224,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
44,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
bovine pancreas
Livello qualitativo
Stato
aqueous suspension
Qualità
(Type II-PMSF treated)
Attività specifica
≥20 units/mg protein
PM
~35 kDa
Purificato mediante
2× crystallization
Impurezze
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrpsin
≤10 BAEE units/mg protein trypsin
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Carboxypeptidase A (CPA) is a secreted protease is liberated after the activation of mast cells to facilitate acute anaphylaxis. Carboxypeptidase A has a long half-life in vivo, when compared to other secreted proteases.[1]
Applicazioni
Carboxypeptidase A from bovine pancreas has been used in in vitro simulated digestion.[2]
Carboxypeptidase A from bovine pancreas has been used in a study to investigate the expression of a soluble and activatable form of bovine procarboxypeptidase A in Escherichia coli. Carboxypeptidase A from bovine pancreas has also been used in a study to investigate the isolation and partial characterization of precursor forms of ostrich carboxypeptidase.
Azioni biochim/fisiol
Carboxypeptidase as isolated from bovine pancreas glands is a metalloenzyme that contains 1 g atom of zinc per mole of protein.[3] It catalyzes the hydrolysis of the carboxyl-terminal peptide bond in peptides and proteins. It is primarily specific to aromatic and hydrophobic side chains such as phenylalanine, tryptophan or leucine. The enzyme also exhibits esterase activity. It is inhibited by β-phenylpropionate and indole acetate.†
Definizione di unità
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of hippuryl-L-phenylalanine per min at pH 7.5 at 25 °C.
Nota sulla preparazione
Treated with phenylmethylsulfonyl fluoride to eliminate trypsin and chymotrypsin activity. Dialyzed and recrystallized: aqueous suspension with toluene added.
Risultati analitici
Protein determined by E1%/278
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Quantification of Multifunctional Dipeptide YA from Oyster Hydrolysate for Quality Control and Efficacy Evaluation
Xie C L, et al.
BioMed Research International, 2018, 13288-13288 (2018)
Mast cell tryptase and carboxypeptidase A expression in body fluid and gastrointestinal tract associated with drug-related fatal anaphylaxis
Guo X J, et al.
World Journal of Gastroenterology, 21(47), 13288-13288 (2015)
The role of zinc in carboxypeptidase.
Bert Vallee
The Journal of Biological Chemistry, 235.1, 64-69 (1960)
Cheng-Liang Xie et al.
BioMed research international, 2018, 8437379-8437379 (2018-10-23)
YA is an angiotensin-I-converting enzyme- (ACE-) inhibitory peptide from oyster hydrolysate with antihypertensive activity. Its antioxidant and anti-inflammatory activity were investigated in this study. YA can dose-dependently quench DPPH and ABTS radical and inhibit lipopolysaccharide-induced nitric oxide in RAW 264.7