Documenti
SAB5702202
Sigma-Aldrich
Anti-MNX1/HB9/HLXB9 Antibody, clone 9P1B7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HB9, HLXB9, HOXHB9, SCRA1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9P1B7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
41 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.30 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SQQLLELEHQFKLNKYLSRPKRFEVATSLMLTETQVKIWFQNRRMKWKRSKKAKEQAAQEAEKQKGGGGGAGKGGAEEPGAEELLGPPAPGDKGSGRRLRD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MNX1(3110)
Descrizione generale
This gene encodes a nuclear protein, which contains a homeobox domain and is a transcription factor. Mutations in this gene result in Currarino syndrome, an autosomic dominant congenital malformation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2009]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human MNX1/HB9/HLXB9 (P50219).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1