Documenti fondamentali
SAB5701659
Sigma-Aldrich
Anti-Haptoglobin (HP) antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.4 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HP(3240)
Descrizione generale
This gene encodes a preproprotein, which is processed to yield both alpha and beta chains, which subsequently combine as a tetramer to produce haptoglobin. Haptoglobin functions to bind free plasma hemoglobin, which allows degradative enzymes to gain access to the hemoglobin, while at the same time preventing loss of iron through the kidneys and protecting the kidneys from damage by hemoglobin. Mutations in this gene and/or its regulatory regions cause ahaptoglobinemia or hypohaptoglobinemia. This gene has also been linked to diabetic nephropathy, the incidence of coronary artery disease in type 1 diabetes, Crohn's disease, inflammatory disease behavior, primary sclerosing cholangitis, susceptibility to idiopathic Parkinson's disease, and a reduced incidence of Plasmodium falciparum malaria. The protein encoded also exhibits antimicrobial activity against bacteria. A similar duplicated gene is located next to this gene on chromosome 16. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2014]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Haptoglobin (HP) (HP)
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)