Documenti fondamentali
SAB5702008
Sigma-Aldrich
Anti-IL1RA Antibody, clone 4V9E1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DIRA, ICIL-1RA, IL-1RN, IL-1ra, IL-1ra3, IL1F3, IL1RA, IRAP, MVCD4
Scegli un formato
100 μL
378,00 €
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
378,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
378,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4V9E1, monoclonal
Stato
liquid
PM
22 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.17 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
ETRLQLEAVNITDLSENRKQDKRFAFIRSDSGPTTSFESAACPGWFLCTAMEADQPVSLTNMPDEGVMVTKFYFQEDE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL1RN(3557)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the interleukin 1 cytokine family. This protein inhibits the activities of interleukin 1, alpha (IL1A) and interleukin 1, beta (IL1B), and modulates a variety of interleukin 1 related immune and inflammatory responses. This gene and five other closely related cytokine genes form a gene cluster spanning approximately 400 kb on chromosome 2. A polymorphism of this gene is reported to be associated with increased risk of osteoporotic fractures and gastric cancer. Several alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 100-200 of human IL1RA (P18510).
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)