Documenti fondamentali
SAB5701994
Sigma-Aldrich
Anti-CTR1/SLC31A1 Antibody, clone 4C10C5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
SLC31A1, COPT1, CTR1, solute carrier family 31 member 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4C10C5, monoclonal
Stato
liquid
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDHSHHMGMSYMDSNSTMQPSHHHPTTSASHSHGGGDSSMMMMPMTFYFGFKNVELLFSGLVINTAGEMAGAFVAVFLLAMFYEGLKIARESLLRKSQVS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTR1(1317)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a high-affinity copper transporter found in the cell membrane. The encoded protein functions as a homotrimer to effect the uptake of dietary copper.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CTR1/SLC31A1 (O15431).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)