Documenti fondamentali
SAB5701812
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LATS1-T1079/LATS2-T1041 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.37 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr1079/pThr1041)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a putative serine/threonine kinase that localizes to the mitotic apparatus and complexes with cell cycle controller CDC2 kinase in early mitosis. The protein is phosphorylated in a cell-cycle dependent manner, with late prophase phosphorylation remaining through metaphase. The N-terminal region of the protein binds CDC2 to form a complex showing reduced H1 histone kinase activity, indicating a role as a negative regulator of CDC2/cyclin A. In addition, the C-terminal kinase domain binds to its own N-terminal region, suggesting potential negative regulation through interference with complex formation via intramolecular binding. Biochemical and genetic data suggest a role as a tumor suppressor. This is supported by studies in knockout mice showing development of soft-tissue sarcomas, ovarian stromal cell tumors and a high sensitivity to carcinogenic treatments.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T1079 of human LATS1.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)