Vai a
SML0085
A-967079
≥98% (HPLC), Selective Transient Receptor Potential Anykrin 1 (TRPA1) antagonist, powder
Sinonimo/i:
(1E,3E)-1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-1-penten-3-one oxime
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
147,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
519,00 €
441,15 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
A-967079, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=N/O)\C(C)=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C12H14FNO/c1-3-12(14-15)9(2)8-10-4-6-11(13)7-5-10/h4-8,15H,3H2,1-2H3/b9-8+,14-12+
InChI key
HKROEBDHHKMNBZ-CHBKHGQFSA-N
General description
A-967079 prevents neuropathic and inflammatory pain. It reduces cold allodynia, which is produced by nerve injury.
Application
A-967079 has been used in blocking miR-711-induced TRPA1 (transient receptor potential cation channel subfamily A member 1) channel.
Biochem/physiol Actions
A-967079 is a potent and selective antagonist of Transient Receptor Potential Anykrin 1 (TRPA1) with IC50′s of 67 nM and 289 nM at human and rat TRPA1 receptors, respectively, and minimal or no activity at other TRP channels or G-protein-coupled receptors, enzymes, transporters, and ion channels out of 89 tested. A-967079 blocks TRPA1 activation in human and rat cell lines and has been shown to reduce the responses of wide dynamic range (WDR) and nociceptive specific (NS) neurons to high-intensity mechanical stimulation.
TRPA1 receptor antagonist
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)