Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
SAB5701329
Sigma-Aldrich
Anti- TTC11/FIS1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FIS1(51024)
Descrizione generale
The balance between fission and fusion regulates the morphology of mitochondria. TTC11 is a component of a mitochondrial complex that promotes mitochondrial fission (James et al., 2003 [PubMed 12783892]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human TTC11/FIS1.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1