Documenti fondamentali
SAB5701296
Sigma-Aldrich
Anti-EBI3 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EBI3(10148)
Descrizione generale
This gene was identified by its induced expression in B lymphocytes in response Epstein-Barr virus infection. It encodes a secreted glycoprotein belonging to the hematopoietin receptor family, and heterodimerizes with a 28 kDa protein to form interleukin 27 (IL-27). IL-27 regulates T cell and inflammatory responses, in part by activating the Jak/STAT pathway of CD4+ T cells. [provided by RefSeq, Sep 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human EBI3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)