Documenti fondamentali
SAB5701027
Sigma-Aldrich
Anti-RAB7 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB7A(7879)
Descrizione generale
RAB family members are small, RAS-related GTP-binding proteins that are important regulators of vesicular transport. Each RAB protein targets multiple proteins that act in exocytic / endocytic pathways. This gene encodes a RAB family member that regulates vesicle traffic in the late endosomes and also from late endosomes to lysosomes. This encoded protein is also involved in the cellular vacuolation of the VacA cytotoxin of Helicobacter pylori. Mutations at highly conserved amino acid residues in this gene have caused some forms of Charcot-Marie-Tooth (CMT) type 2 neuropathies. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human RAB7
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)