Documenti fondamentali
SAB5700963
Sigma-Aldrich
Anti-Myoglobin antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MB(4151)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the globin superfamily and is expressed in skeletal and cardiac muscles. The encoded protein is a haemoprotein contributing to intracellular oxygen storage and transcellular facilitated diffusion of oxygen. At least three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Myoglobin
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)