Documenti fondamentali
SAB5700937
Sigma-Aldrich
Anti-Catalase antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
357,00 €
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
357,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
357,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
0.18 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAT(847)
Descrizione generale
This gene encodes catalase, a key antioxidant enzyme in the bodies defense against oxidative stress. Catalase is a heme enzyme that is present in the peroxisome of nearly all aerobic cells. Catalase converts the reactive oxygen species hydrogen peroxide to water and oxygen and thereby mitigates the toxic effects of hydrogen peroxide. Oxidative stress is hypothesized to play a role in the development of many chronic or late-onset diseases such as diabetes, asthma, Alzheimer's disease, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, and cancers. Polymorphisms in this gene have been associated with decreases in catalase activity but, to date, acatalasemia is the only disease known to be caused by this gene. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Catalase
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)