Documenti fondamentali
SAB5700858
Sigma-Aldrich
Anti-ADRB3 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ADRB3, BETA3AR
Scegli un formato
100 μL
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
315,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
43
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
4.48 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADRB3(155)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the family of beta adrenergic receptors, which mediate catecholamine-induced activation of adenylate cyclase through the action of G proteins. This receptor is located mainly in the adipose tissue and is involved in the regulation of lipolysis and thermogenesis.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ADRB3 (NP_000016.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)