Documenti fondamentali
SAB5700808
Sigma-Aldrich
Anti-MLKL antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
MLKL, hMLKL
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
53
54
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.28 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... MLKL(74568)
Descrizione generale
This gene belongs to the protein kinase superfamily. The encoded protein contains a protein kinase-like domain; however, is thought to be inactive because it lacks several residues required for activity. This protein plays a critical role in tumor necrosis factor (TNF)-induced necroptosis, a programmed cell death process, via interaction with receptor-interacting protein 3 (RIP3), which is a key signaling molecule in necroptosis pathway. Inhibitor studies and knockdown of this gene inhibited TNF-induced necrosis. High levels of this protein and RIP3 are associated with inflammatory bowel disease in children. Alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
Immunogeno
Recombinant protein of mouse MLKL
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)