SAB5700665
Anti-HSP90B1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ECGP, GP96, GRP94, HEL-S-125m, HEL35, HSP90B1, TRA1
Scegli un formato
370,00 €
Spedizione prevista il24 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
370,00 €
Spedizione prevista il24 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
92
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
2.16 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSP90B1(7184)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)