The SARS-CoV-2 Nucleoprotein, BM6424, contains the full-length sequence (aa1-419) of SARS-CoV-2 Nucleoprotein (GenBank: QHD43423.2) and is fused at the C-terminus to a Streptag. This product is an isolate of "Wuhan-Hu-1".
S9991
Recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein
Stato
frozen liquid
Livello qualitativo
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
ELISA: suitable
lateral flow assay: suitable
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
For IgM detection, a mixture of nucleocapsid and spike proteins is recommended.
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Can you provide the amino acid sequence for the Recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein with item number S9991?
1 risposta-