Documenti fondamentali
SAB5700595
Sigma-Aldrich
Recombinant 2019-nCoV envelope Protein with His and Avi tag
Sinonimo/i:
2019-nCoV E protein, 2019-nCoV sM protein, Env polyprotein, Envelope glycoprotein, Envelope protein
Scegli un formato
100 μG
388,00 €
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
388,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
11.4 kDa
Impurezze
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
SARS virus ... E(43740570)
Descrizione generale
Recombinant SARS-COV-2(2019-nCoV) envelope Protein is produced by E. coli expression system. The target protein is expressed with sequence (Met1-Val75) of SARS-COV-2(2019-nCoV) envelope (Accession #QHD43418.1) fused with an initial Met, a 6XHis, Avi tag at the N-terminus.
Azioni biochim/fisiol
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Recombinant 2019-nCoV Envelope at 2μg/mL (100 μL/well) can bind Recombinant 2019-nCoV Nucleocapsid with a linear range of 1.2-41.1 ng/mL.
Stoccaggio e stabilità
Store the lyophilized protein at -20°C to -80°C for long term. After reconstitution, the protein solution is stable at -20°C for 3 months, at 2-8 °C for up to 1 week. This product is stable at ≤ -70°C for up to 6 months from the date of receipt. For optimal storage, aliquot into smaller quantities after centrifugation and store at recommended temperature.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)