The molecular weight for the antibody is approximately 150 kDa, according to our team.
SAB5700589
Monoclonal Anti-2019-nCoV Spike antibody produced in Rabbit
Scegli un formato
388,00 €
Scegli un formato
About This Item
388,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
SARS virus
tecniche
ELISA: 1:1000-1:5000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
SARS virus ... S(43740568)
Descrizione generale
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the molecular weight (MW) of product SAB5700589?
1 risposta-